Learn More
5-amino-1-naftol, TRC
Código de producto. 30321759
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30321759 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30321759 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA618670100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-1-naphthol
CAS 83-55-6
Fórmula molecular C10H9NO
Cantidad 100 mg
Sinónimo 1-Amino-5-hydroxynaphthalene, 1-Amino-5-naphthol, 5-Amino-1-naphthalenol, 5-Amino-1-naphthol, 5-Amino-α-naphthol, 5-Hydroxy-1-naphthalenamine, 5-Hydroxy-1-naphthylamine, C.I. 76650, NSC 1499
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9NO/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10(8)12/h1-6,12H,11H2
SMILES OC1=C2C=CC=C(N)C2=CC=C1
Nombre IUPAC 5-aminonaftalen-1-ol
Peso molecular (g/mol) 159.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.0684