Learn More
Ácido 5-amino-1-naftalenosulfónico, 90%, TRC
Código de producto. 30317084
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30317084 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 30317084 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA618355250G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-1-naphthalenesulfonic Acid
CAS 84-89-9
Fórmula molecular C10H9NO3S
Cantidad 250 g
Sinónimo 1-Amino-5-naphthalenesulfonic Acid, 1-Amino-5-sulfonaphthalene, 1-Naphthylamine-5-sulfonic Acid, 5-Naphthylamine-1-sulfonic Acid, 5-Sulfo-1-naphthylamine, Laurent Acid, NSC 28691, NSC 7553
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9NO3S/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10(8)15(12,13)14/h1-6H,11H2,(H,12,13,14)
SMILES Nc1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)O
Nombre IUPAC ácido 5-aminonaftaleno-1-sulfónico
Peso molecular (g/mol) 223.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.0303