Learn More
Clorhidrato de 5-amino-1-naftalenosulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Amino-1-naphthalenesulfonamide Hydrochloride |
| CAS | 1215328-08-7 |
| Fórmula molecular | C10H11ClN2O2S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-Aminonaphthalene-5-sulfonamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10N2O2S.ClH/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10(8)15(12,13)14;/h1-6H,11H2,(H2,12,13,14);1H |
| SMILES | Cl.Nc1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | 5-aminonaftaleno-1-sulfonamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 258.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.023 |