Learn More
5-amino-1-N-metilindol, TRC
Código de producto. 30309319
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30309319 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30309319 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA61348850MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-1-N-methylindole
CAS 102308-97-4
Fórmula molecular C9H10N2
Cantidad 50 mg
Sinónimo 5-amino-1-methyl-Indole, 1-Methyl-1H-indol-5-amine, (1-Methylindol-5-yl)amine, 1-Methyl-5-amino-1H-indole, 1-Methyl-5-aminoindole, 2-Methyl-5-amino-1H-indole, 5-Amino-1-methyl-1H-indole, 5-Amino-1-methylindole
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10N2/c1-11-5-4-7-6-8(10)2-3-9(7)11/h2-6H,10H2,1H3
SMILES Cn1ccc2cc(N)ccc12
Nombre IUPAC 1-metilindol-5-amina
Peso molecular (g/mol) 146.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.0844