Learn More
5-amino-1-metilpirazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Amino-1-methylpyrazole |
| CAS | 1192-21-8 |
| Fórmula molecular | C4 H7 N3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7N3/c1-7-4(5)2-3-6-7/h2-3H,5H2,1H3 |
| SMILES | Cn1nccc1N |
| Nombre IUPAC | 2-metilpirazol-3-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 97.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 97.064 |