Learn More
5-amino-1-metil-4-nitroimidazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-amine |
| CAS | 4531-54-8 |
| Fórmula molecular | C4 H6 N4 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1H-Imidazol-5-amine, 1-methyl-4-nitro-, Imidazole, 5-amino-1-methyl-4-nitro- (7CI,8CI), 1-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-amine, 5-Amino-1-methyl-4-nitroimidazole, NSC 400013 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6N4O2/c1-7-2-6-4(3(7)5)8(9)10/h2H,5H2,1H3 |
| SMILES | Cn1cnc(c1N)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 3-metil-5-nitroimidazol-4-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 142.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.0491 |