Learn More
5-Amino-1-metil-3-fenil-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11422408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11422408 5 g 5 g
11412408 1 g 1 g
11432408 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11422408 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15754.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10199-50-5 | C10H11N3 | 173.219 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10199-50-5
Fórmula molecular C10H11N3
Peso molecular (g/mol) 173.219
Número MDL MFCD00067874
Clave InChI KCYRMURRLLYLPU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-amino-1-methyl-3-phenylpyrazole, 5-amino-1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazole, 2-methyl-5-phenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1-methyl-3-phenylpyrazole-5-ylamine, acmc-1bxci, maybridge1_004465, 1-methyl-3-phenyl-5-pyrazolamine, 1-methyl-3-phenyl-pyrazol-5-amine, 2-methyl-5-phenyl-pyrazol-3-amine
PubChem CID 517779
Nombre IUPAC 2-metil-5-fenilpirazol-3-amina
SMILES CN1C(=CC(=N1)C2=CC=CC=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
Punto de fusión 124°C to 130°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 743807
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.22
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Crystals or Powder or Crystalline Powder