Learn More
5-Amino-1-metil-2-oxoindolina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10295603
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10295603 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10295454 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10295603 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC63014CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 20870-91-1
Fórmula molecular C9H10N2O
Peso molecular (g/mol) 162.19
Número MDL MFCD09702413
Clave InChI ZGLUKQQSWABKDH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-amino-1-methyl-2-oxoindoline, 5-amino-1-methylindolin-2-one, 5-amino-1-methyl-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 5-amino-1-methyl-2,3-dihydro-1h-indol-2-one, 2h-indol-2-one, 5-amino-1,3-dihydro-1-methyl, 5-azanyl-1-methyl-3h-indol-2-one, 5-amino-1-methyl-1,3-dihydro-indol-2-on, 5-amino-1-methyl-1,3-dihydro-indol-2-one, 2h-indol-2-one,5-amino-1,3-dihydro-1-methyl, 5-amino-1-methyl-1,3-dihydroindol-2-one
PubChem CID 22692470
Nombre IUPAC 5-amino-1-metil-3H-indol-2-ona
SMILES CN1C(=O)CC2=C1C=CC(N)=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-1-methyl-2-oxoindoline
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.19
Porcentaje de pureza 90%