Learn More
5-Amino-1-metil-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15219796 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
15219796 25 g 25 g
15222576 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 15219796
Marca: Thermo Scientific Acros 452610250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1192-21-8 | C4H7N3 | 97.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1192-21-8
Fórmula molecular C4H7N3
Peso molecular (g/mol) 97.12
Clave InChI JESRNIJXVIFVOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 1-methyl-1h-pyrazol-5-ylamine, 1-methyl-5-aminopyrazole, 5-amino-1-methylpyrazole, 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazol-5-amine, 1-methyl, 2-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-amino-1-methyl-pyrazole, 2-methyl-2h-pyrazol-3-amine, 1-methylpyrazole-5-ylamine
PubChem CID 136927
Nombre IUPAC 2-metilpirazol-3-amina
SMILES CN1C(=CC=N1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
Punto de fusión 73.0°C to 76.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.12
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.