Learn More
Sal sódica del ácido 5-amino-1-beta-D-ribofuranosil-1H-imidazol-4-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Amino-1-beta-D-ribofuranosyl-1H-imidazole-4-carboxylic Acid Sodium Salt |
| CAS | 53459-67-9 |
| Fórmula molecular | C9H12N3NaO6 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 5-Amino-1-beta-D-ribofuranosyl-1H-imidazole-4-carboxylic Acid Monosodium Salt, Sodium 5-Amino-1-(beta-D-ribofuranosyl)imidazole-4-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13N3O6.Na/c10-7-4(9(16)17)11-2-12(7)8-6(15)5(14)3(1-13)18-8;/h2-3,5-6,8,13-15H,1,10H2,(H,16,17);/q;+1/p-1/t3-,5-,6-,8-;/m1./s1 |
| SMILES | [Na+].Nc1c(ncn1[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;5-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]imidazol-4-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 281.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 281.0624 |