Learn More
5-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10600903
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10600903 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10232392 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10600903 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB07485EA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 51516-67-7
Fórmula molecular C10H7ClN4
Peso molecular (g/mol) 218.64
Número MDL MFCD00052031
Clave InChI WIWSALMJHPGFDY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-amino-1-4-chlorophenyl-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-1-4-chlorophenyl pyrazole-4-carbonitrile, 1h-pyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-1-4-chlorophenyl, maybridge1_001852, acmc-1b1ld, 5-amino-1-4-chloro-phenyl-1h-pyrazole-4-carbonit, 1-4-chlorophenyl-5-amino-1h-pyrazole-4-carbonitrile
PubChem CID 639097
SMILES NC1=C(C=NN1C1=CC=C(Cl)C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Cantidad 10 g
Envase Frasco de vidrio ámbar
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Nombre IUPAC 5-amino-1-(4-clorofenil)-1H-pirazol-4-carbonitrilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.65
Porcentaje de pureza 97%