Learn More
5-amino-1,3-difenil-1H-pirazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Amino-1,3-diphenyl-1H-pyrazole |
| CAS | 5356-71-8 |
| Fórmula molecular | C15H13N3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 5-Amino-1,3-diphenyl-pyrazole, 1,3-Diphenyl-1H-pyrazol-5-amine, 1,3-Diphenyl-5-aminopyrazole, 5-Amino-1,3-diphenylpyrazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13N3/c16-15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)17-18(15)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H,16H2 |
| SMILES | NS(=O)(=O)c1cc(c(F)cc1)S(=O)(=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2,5-difenilpirazol-3-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 235.28 |