Learn More
5-Amino-1,3-difenil-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11494437 5 g 5 g
11484437 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11494437 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20464.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5356-71-8 | C15H13N3 | 235.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5356-71-8
Fórmula molecular C15H13N3
Peso molecular (g/mol) 235.29
Número MDL MFCD00084878
Clave InChI SXOFMEWDEKEVJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-diphenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-amino-1,3-diphenylpyrazole, 1h-pyrazol-5-amine, 1,3-diphenyl, pyrazole, 5-amino-1,3-diphenyl, 5-amino-1,3-diphenyl-1h-pyrazole, 1,3-diphenyl-1h-pyrazol-5-ylamine, 1,3-diphenylpyrazole-5-ylamine, maybridge1_004139, acmc-1apw6, cbmicro_003752
PubChem CID 199969
Nombre IUPAC 2,5-difenilpirazol-3-amina
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NN(C(=C2)N)C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-1,3-diphenyl-1H-pyrazole
Punto de fusión 129°C to 132°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.29
Porcentaje de pureza 97%