Learn More
5-Amino-1-(3-clorofenil)-1H-pirazol-4-carbonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382339
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382339 1 g 1 g
11392339 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382339 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27287.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51516-68-8 | C10H7ClN4 | 218.64 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51516-68-8
Fórmula molecular C10H7ClN4
Peso molecular (g/mol) 218.64
Número MDL MFCD00128298
Clave InChI VRKRSWGTAMOYEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-amino-1-3-chlorophenyl-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-1-3-chlorophenyl pyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-1-3-chlorophenyl-1h-pyrazole-, 5-amino-1-3-chloro-phenyl-1h-pyrazole-4-carbonit, 1h-pyrazole-4-carbonitrile,5-amino-1-3-chlorophenyl, 1h-pyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-1-3-chlorophenyl
PubChem CID 734496
Nombre IUPAC 5-amino-1-(3-clorofenil)pirazol-4-carbonitrilo
SMILES NC1=C(C=NN1C1=CC=CC(Cl)=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-1-(3-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Punto de fusión 183°C to 187°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.65
Porcentaje de pureza 97%