Learn More
5-Amino-1,3,4-tiadiazol-2-tiol, TRC
Código de producto. 30240984
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30240984 1 g 1 g
30240919 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30240984 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6333001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2349-67-9
Fórmula molecular C2H3N3S2
Peso molecular (g/mol) 133.19
Sinónimo 1,3,4-Thiadiazole-2-thiol, 5-amino- (6CI,8CI), δ2-1,3,4-Thiadiazoline-2-thiol, 5-imino- (7CI), 5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione, 2-Amino-1,3,4-thiadiazol-5-thiol, 2-Amino-1,3,4-thiadiazole-5-mercaptan, 2-Amino-1,3,4-thiadiazole-5-thiol, 2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole, 2-Amino-5-mercaptothiadiazole, 2-Amino-5-sulfanyl-1,3,4-thiadiazole, 2-Amino-5-sulfhydryl-1,3,4-thiadiazole, 2-Amino-δ2-1,3,4-thiadiazoline-5-thione, 2-Mercapto-5-amino-1,3,4-thiadiazole, 2-Mercapto-5-aminothiadiazole, 2-Thiol-5-amino-1,3,4-thiadiazole, 5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-thione, 5-Amino-1,3,4-thiadiazole-5-thiol, 5-Amino-1,3,4-thiadiazoline-2-thione, 5-Amino-1,3,4-thidiazole-2-thiol, 5-Amino-2-mercapto-1,3,4-thiadiazole, 5-Amino-2-sulfhydryl-1,3,4-thiadiazole, 5-Amino-3H-1,3,4-thiadiazole-2-thione, 5-Thio-2-amino-[1,3,4]thiadiazole, 5-Thiol-2-amino-1,3,4-thiadiazole, ATT, NSC 209061, NSC 21402, WR 180
Nombre IUPAC 5-amino-1,3,4-tiadiazol-2-tiol
SMILES Nc1nnc(S)s1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H3N3S2/c3-1-4-5-2(6)7-1/h(H2,3,4)(H,5,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.9768