Learn More
5-Amino-1,3,4-tiadiazol-2-tiol, 98%
Código de producto. 10476990 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10476990 25 g Frasco de vidrio 25 g
10532941 50 g Frasco de vidrio 50 g
10607322 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10476990 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 155970250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS :2349-67-9 | C2H3N3S2 | 133,2 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2349-67-9
Fórmula molecular C2H3N3S2
Peso molecular (g/mol) 133.2
Número MDL MFCD00003108
Clave InChI GDGIVSREGUOIJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 2-amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole, usaf pd-25, 1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 5-amino, unii-b1heg7v21s, 5-amino-1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 2-amino-1,3,4-thiadiazole-5-thiol, 2-thiol-5-amino-1,3,4-thiadiazole, ccris 6893, 2-mercapto-5-amino-1,3,4-thiadiazole
PubChem CID 2723847
Nombre IUPAC 5-amino-3H-1,3,4-tiadiazol-2-tiona
SMILES C1(=NNC(=S)S1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-1, 3, 4-thiadiazole-2-thiol
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 231°C to 236°C
Color De crema a amarillo o blanco
Pérdida por secado 1% max. (110°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 27, 674
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in nh4oh,soluble in dmf
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación