Learn More
Sal de clorhidrato de 5-amino-1,3,4-tiadiazol-2-sulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide Hydrochloride Salt |
| CAS | 120208-98-2 |
| Fórmula molecular | C2H5ClN4O2S2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Amino-1,3,4-thiadazole-5-sulfonamide Hydrochloride Salt, L 5343, NSC 22979 Hydrochloride Salt, Tio-urasin Hydrochloride Salt, Acetazolamide EP Impurity D Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H4N4O2S2.ClH/c3-1-5-6-2(9-1)10(4,7)8;/h(H2,3,5)(H2,4,7,8);1H |
| SMILES | NC1=NN=C(S(N)(=O)=O)S1.Cl |
| Nombre IUPAC | 5-amino-1,3,4-tiadiazol-2-sulfonamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 216.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.9542 |