Learn More
5-Amino-1,2,4-tiadiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15274784 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15274784 1 g Frasco de vidrio 1 g
15284784 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15274784 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 449870010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 7552-07-0 | C2H3N3S | 101.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7552-07-0
Fórmula molecular C2H3N3S
Peso molecular (g/mol) 101.13
Clave InChI VJHTZTZXOKVQRN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-amino-1,2,4-thiadiazole, 1,2,4-thiadiazol-5-ylamine, 1,2,4-thiadiazole-5-ylamine, 1,2,4-thiadiazole, 5-amino, pubchem11136, acmc-1blyp, 1,2,4-thiadiazole-5-amine, 1,4-thiadiazole, 5-amino, 2-amino-1,3,5-thiadiazole, 5-imino-1,2,4-thiadiazole
PubChem CID 290274
Nombre IUPAC 1,2,4-tiadiazol-5-amina
SMILES C1=NSC(=N1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-1, 2, 4-thiadiazole
Punto de ebullición 112.0°C to 121.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.13
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Amino-1,2,4-thiadiazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.