Learn More
5-amino-1,2,3-tiadiazol, TRC
Código de producto. 30318932
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30318932 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30318932 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA630295250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-1,2,3-thiadiazole
CAS 4100-41-8
Fórmula molecular C2 H3 N3 S
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H3N3S/c3-2-1-4-5-6-2/h1H,3H2
SMILES Nc1cnns1
Nombre IUPAC tiadiazol-5-amina
Peso molecular (g/mol) 101.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.0048