Learn More
5-Alilideno-10,11-dihidro-5H-dibenzo[a,d][7]anuleno (estabilizado con hidroquinona), TRC
Código de producto. 30328260
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30328260 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30328260 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA552600100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Allylidene-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulene
CAS 24755-73-5
Fórmula molecular C18 H16
Cantidad 100 mg
Sinónimo 10,11-Dihydro-5-(2-propenylidene)-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene, 5-Allylidene-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene, 10,11-Dihydro-5-(2-propen-1-ylidene)-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene
Fórmula InChI InChI=1S/C18H16/c1-2-7-18-16-10-5-3-8-14(16)12-13-15-9-4-6-11-17(15)18/h2-11H,1,12-13H2
SMILES C=CC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
Nombre IUPAC 11-prop-2-eniliden-5,6-dihidrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]anuleno
Peso molecular (g/mol) 232.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.1252