Learn More
5-Alilo-2-hidroxi-3-metoxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10797913 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10797913 10 g Frasco de vidrio 10 g
10725233 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10797913 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 379360100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 22934-51-6 | C11H12O3 | 192.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22934-51-6
Fórmula molecular C11H12O3
Peso molecular (g/mol) 192.21
Número MDL MFCD06408022
Clave InChI FDHXEIOBIOVBEN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-allyl-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, 5-allyl-3-methoxysalicylaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-3-methoxy-5-2-propenyl, benzaldehyde,2-hydroxy-3-methoxy-5-2-propen-1-yl, 2-hydroxy-3-methoxy-5-prop-2-en-1-yl benzaldehyde, formyl eugenol, acmc-209fzq, 2-hydroxy-3-methoxy-5-2-propenyl benzaldehyde, 3-methoxy-2-oxidanyl-5-prop-2-enyl-benzaldehyde
PubChem CID 1713887
Nombre IUPAC 2-hidroxi-3-metoxi-5-prop-2-enilbenzaldehído
SMILES COC1=C(C(=CC(=C1)CC=C)C=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Allyl-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 48.0°C to 52.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.21
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino