Learn More
Ácido 5-acetilvalérico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11492557 50 g 50 g
11324679 5 g 5 g
11482557 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492557 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14810.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3128-07-2 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
5-Acetylvaleric acid, is used as a reagent to synthesize new penicillins containing keto acids as side chains. It is also used to study the various metabolic pathways of 4-hydroxypentanoate and Levulinate. It is also used as an Pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 5-acetilvalérico se utiliza como reactivo para sintetizar nuevas penicilinas que contienen cetoácidos como cadenas laterales. También se utiliza para estudiar las diversas vías metabólicas de 4-hidroxipentanoato y levulinato. También se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener lejos de bases, agentes oxidantes y agentes de reducción.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3128-07-2
Fórmula molecular C7H12O3
Peso molecular (g/mol) 144.17
Número MDL MFCD00051479
Clave InChI IZOQMUVIDMLRDC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-acetylvaleric acid, heptanoic acid, 6-oxo, 5-aceto valeric acid, 6-oxo-heptanoic acid, unii-4u902i8qzo, 5-acetylvalericacid, 6-oxoenanthic acid, 6-ketoheptanoic acid, 5-acetylpentanoic acid, #
PubChem CID 98810
Nombre IUPAC ácido 6-oxoheptanoico
SMILES CC(=O)CCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Acetylvaleric acid
Punto de fusión 34°C to 36°C
Punto de ebullición 138°C to 140°C (1.5 mmHg)
Índice de refracción 1.449
Cantidad 50 g
Número UN UN3261
Beilstein 1362931
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.17
Porcentaje de pureza 96%