Learn More
Ácido 5-acetilvalérico, 90+%, técnico
Código de producto. 13478668 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
13478668 5 g 5 g
13488668 25 g 25 g
13498668 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13478668 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 449530050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3128-07-2 | C7H10O3| 144,17 g / mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3128-07-2
Fórmula molecular C7H10O3
Peso molecular (g/mol) 144.17
Clave InChI IZOQMUVIDMLRDC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-acetylvaleric acid, heptanoic acid, 6-oxo, 5-aceto valeric acid, 6-oxo-heptanoic acid, unii-4u902i8qzo, 5-acetylvalericacid, 6-oxoenanthic acid, 6-ketoheptanoic acid, 5-acetylpentanoic acid, #
PubChem CID 98810
Nombre IUPAC ácido 6-oxoheptanoico
SMILES CC(=O)CCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Acetylvaleric acid
Punto de fusión 35°C to 37°C
Punto de ebullición 138°C to 140°C (1.5 mmHg)
Intervalo de porcentaje de ensayo 90% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C(O)(CH2)4CO2H
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.17
Porcentaje de pureza 90+%
Grado Técnico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Acetylvaleric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación