Learn More
Ácido 5-acetiltiofeno-2-carboxílico, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11393157 5 g 5 g
11303167 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11393157 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13588.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4066-41-5 | C7H6O3S | 170.182 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4066-41-5
Fórmula molecular C7H6O3S
Peso molecular (g/mol) 170.182
Número MDL MFCD00055512
Clave InChI LIKIMWYKJUFVJP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-acetyl-2-thiophenecarboxylic acid, 5-acetyltiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-acetyl, 5-acetyl-2-thenoic acid, acmc-1ae0g, 5-carboxy-2-acetylthiophene, 5-acetylthiophene-2-carboxylicacid, 5-acetyl-thiophen-2-carboxylic acid, 5-acetyl thiophene-2-carboxylic acid, 5-acetyl-2-thiophene-carboxylic acid
PubChem CID 3742727
Nombre IUPAC ácido 5-acetiltiofeno-2-carboxílico
SMILES CC(=O)C1=CC=C(S1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Acetylthiophene-2-carboxylic acid
Punto de fusión 208°C to 212°C
Cantidad 5 g
Beilstein 128897
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.19
Porcentaje de pureza ≥98%