Learn More
5-acetiltiofeno-2-carbonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11465103
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11465103 0.5 g 0.50 g
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11465103 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12765.02
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 5-Acetylthiophene-2-carbonitrile
CAS 88653-55-8
Punto de fusión 76°C to 80°C
Punto de ebullición 95°C to 97°C (0.5 mmHg)
Fórmula molecular C7H5NOS
Número MDL MFCD00052314
Cantidad 0.5 g
Número UN UN3439
Beilstein 1306961
Sinónimo 2-acetyl-5-cyanothiophene, 2-acetyl-5-cyanotiophene, 5-cyano-2-acetylthiophene, 5-acetyl-2-thiophenecarbonitrile, maybridge1_000101, acmc-20ao65, 2-cyano-5-acetyl-thiophene, 5-acetyl-thiophene-2-carbonitrile, 5-ethanoylthiophene-2-carbonitrile, 2-thiophenecarbonitrile, 5-acetyl-7ci,9ci
Clave InChI VSHPLUBHIUFLES-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=CC=C(S1)C#N
Nombre IUPAC 5-acetiltiofeno-2-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 151.183
PubChem CID 2747565
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.19
Porcentaje de pureza 97%
Vis mere Vis mindre
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.