Learn More
5-Acetiltiofen-2-carbonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10612665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10612665 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10556423 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10236004 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10612665 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00354DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 88653-55-8
Fórmula molecular C7H5NOS
Peso molecular (g/mol) 151.183
Clave InChI VSHPLUBHIUFLES-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-acetyl-5-cyanothiophene, 2-acetyl-5-cyanotiophene, 5-cyano-2-acetylthiophene, 5-acetyl-2-thiophenecarbonitrile, maybridge1_000101, acmc-20ao65, 2-cyano-5-acetyl-thiophene, 5-acetyl-thiophene-2-carbonitrile, 5-ethanoylthiophene-2-carbonitrile, 2-thiophenecarbonitrile, 5-acetyl-7ci,9ci
PubChem CID 2747565
Nombre IUPAC 5-acetiltiofeno-2-carbonitrilo
SMILES CC(=O)C1=CC=C(S1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Acetylthiophene-2-carbonitrile
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.19
Porcentaje de pureza 97%