Learn More
5-acetiltiofeno-2-carbonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | 5-Acetylthiophene-2-carbonitrile |
| CAS | 88653-55-8 |
| Punto de fusión | 76°C to 80°C |
| Punto de ebullición | 95°C to 97°C (0.5 mmHg) |
| Fórmula molecular | C7H5NOS |
| Número MDL | MFCD00052314 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Número UN | UN3439 |
| Beilstein | 1306961 |
| Sinónimo | 2-acetyl-5-cyanothiophene, 2-acetyl-5-cyanotiophene, 5-cyano-2-acetylthiophene, 5-acetyl-2-thiophenecarbonitrile, maybridge1_000101 |
| Afficher plus |