Learn More
Ácido 5-acetiltiofeno-2-borónico, TRC
Código de producto. 30311850
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30311850 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30311850 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1888581G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 5-Acetylthiophene-2-boronic Acid
CAS 206551-43-1
Fórmula molecular C6H7BO3S
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7BO3S/c1-4(8)5-2-3-6(11-5)7(9)10/h2-3,9-10H,1H3
SMILES O=C(C=1SC(=CC1)B(O)O)C
Nombre IUPAC Ácido (5-acetiltiofen-2-il)borónico
Peso molecular (g/mol) 170
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.02
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.