Learn More
Ácido 5-acetiltiofeno-2-borónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11328216 1 g 1 g
11338216 5 g 5 g
11348216 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11328216 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15221.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 206551-43-1 | C6H7BO3S | 169.989 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 206551-43-1
Fórmula molecular C6H7BO3S
Peso molecular (g/mol) 169.989
Número MDL MFCD01075681
Clave InChI DCNMATSPQKWETQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-acetylthiophene-2-boronic acid, 5-acetyl-2-thiopheneboronic acid, 5-acetyl-2-thienylboronic acid, 5-acetylthiophen-2-yl boronic acid, 5-acetyl-2-thienyl boronic acid, 5-acetylthiophen-2-boronic acid, boronic acid, 5-acetyl-2-thienyl, 2-acetylthien-5-yl boronic acid, 5-acetylthien-2-yl boronic acid, 1-5-dihydroxyboranyl thiophen-2-yl ethan-1-one
PubChem CID 4143377
Nombre IUPAC ácido (5-acetiltiofen-2-il)borónico
SMILES B(C1=CC=C(S1)C(=O)C)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Acetylthiophene-2-boronic acid
Punto de fusión 142°C to 148°C
Cantidad 1 g
Beilstein 8681302
Formula Weight (peso de la fórmula) 170
Porcentaje de pureza 98%