Learn More
Éster metílico del ácido 5-acetilsalicílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Acetylsalicylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 16475-90-4 |
| Fórmula molecular | C10H10O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 5-Acetyl-2-hydroxy-benzoic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Hydroxy-5-acetylbenzoate, Methyl 3-Acetyl-6-hydroxybenzoate, Methyl 5-Acetyl-2-hydroxybenzoate, Methyl 5-Acetylsalicylate, NSC 67867 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10O4/c1-6(11)7-3-4-9(12)8(5-7)10(13)14-2/h3-5,12H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(ccc1O)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | 5-acetil-2-hidroxibenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 194.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.0579 |