Learn More
Éster metílico del ácido 5-acetilsalicílico, TRC
Código de producto. 30319999
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30319999 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30319999 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1877551G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Acetylsalicylic Acid Methyl Ester
CAS 16475-90-4
Fórmula molecular C10H10O4
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-Acetyl-2-hydroxy-benzoic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Hydroxy-5-acetylbenzoate, Methyl 3-Acetyl-6-hydroxybenzoate, Methyl 5-Acetyl-2-hydroxybenzoate, Methyl 5-Acetylsalicylate, NSC 67867
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O4/c1-6(11)7-3-4-9(12)8(5-7)10(13)14-2/h3-5,12H,1-2H3
SMILES COC(=O)c1cc(ccc1O)C(=O)C
Nombre IUPAC 5-acetil-2-hidroxibenzoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 194.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.0579