Learn More
Ácido 5-acetilsalicílico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499133
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499133 100 g 100 g
11479133 5 g 5 g
11489133 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499133 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11663.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13110-96-8 | C9H8O4 | 180.159 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13110-96-8
Fórmula molecular C9H8O4
Peso molecular (g/mol) 180.159
Número MDL MFCD00013978
Clave InChI NZRDKNBIPVLNHA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 83151
Nombre IUPAC ácido 5-acetil-2-hidroxibenzoico
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Acetylsalicylic acid
Punto de fusión 214°C to 216°C
Temperatura de inflamación 250°C (482°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 2096968
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo 5-acetylsalicylic acid, 3-acetyl-6-hydroxybenzoic acid, 5-acetyl-2-hydroxy-benzoic acid, benzoic acid, 5-acetyl-2-hydroxy, 5-acetyl salicylic acid, acmc-1boxk, 5-acetylsalicylicacid, 5-acetyl-2-hydroxybenzoic acid, benzoic acid,5-acetyl-2-hydroxy
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.15
Porcentaje de pureza ≥98%