Learn More
5-acetilsalicilamida, TRC
Código de producto. 30318189
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30318189 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30318189 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA187945100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Acetylsalicylamide
CAS 40187-51-7
Fórmula molecular C9H9NO3
Cantidad 100 g
Sinónimo 5-Acetyl-2-hydroxybenzamide
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO3/c1-5(11)6-2-3-8(12)7(4-6)9(10)13/h2-4,12H,1H3,(H2,10,13)
SMILES CC(=O)c1ccc(O)c(c1)C(=O)N
Nombre IUPAC 5-acetil-2-hidroxibenzamida
Peso molecular (g/mol) 179.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.0582