Learn More
5-Acetilsalicilamida, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11423857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11423857 100 g 100 g
11403857 5 g 5 g
11413857 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11423857 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18303.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40187-51-7
Fórmula molecular C9H9NO3
Peso molecular (g/mol) 179.175
Número MDL MFCD00049222
Clave InChI LWAQTCWTCCNHJR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-acetylsalicylamide, benzamide, 5-acetyl-2-hydroxy, 5-acetyl-2-hydroxy-benzamide, 5-acetyl salicylamide, acmc-1alb7, dsstox_cid_31525, dsstox_rid_97410, dsstox_gsid_57736, 4-10-00-03635 beilstein handbook reference
PubChem CID 198212
Nombre IUPAC 5-acetil-2-hidroxibenzamida
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Acetylsalicylamide
Punto de fusión 220°C to 222°C
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.18
Porcentaje de pureza 98%