Learn More
5-Acetilsalicilamida, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11413857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Cantidad Dimensione della confezione
11413857 25 g 25 g
11403857 5 g 5 g
11423857 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11413857 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18303.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 40187-51-7
Fórmula molecular C9H9NO3
Peso molecular (g/mol) 179.175
Número MDL MFCD00049222
Clave InChI LWAQTCWTCCNHJR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-acetylsalicylamide, benzamide, 5-acetyl-2-hydroxy, 5-acetyl-2-hydroxy-benzamide, 5-acetyl salicylamide, acmc-1alb7, dsstox_cid_31525, dsstox_rid_97410, dsstox_gsid_57736, 4-10-00-03635 beilstein handbook reference
PubChem CID 198212
Nombre IUPAC 5-acetil-2-hidroxibenzamida
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)C(=O)N
Specifica
Nombre del producto químico o material 5-Acetylsalicylamide
Punto de fusión 220°C to 222°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.18
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.