Learn More
5-Acetiloxietil-2-hidroxifeniletanona, TRC
Código de producto. 30322542
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30322542 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30322542 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA18746525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Acetyloxyethyl-2-hydroxypheny Ethanone
CAS 58282-50-1
Fórmula molecular C12H14O4
Cantidad 25 mg
Sinónimo 1-[5-[2-(Acetyloxy)ethyl]-2-hydroxyphenyl]-ethanone
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14O4/c1-8(13)11-7-10(3-4-12(11)15)5-6-16-9(2)14/h3-4,7,15H,5-6H2,1-2H3
SMILES CC(=O)OCCc1ccc(O)c(c1)C(=O)C
Nombre IUPAC Acetato de 2-(3-acetil-4-hidroxifenil)etilo
Peso molecular (g/mol) 222.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.0892