Learn More
5-Acetiloxietil-2-hidroxifeniletanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Acetyloxyethyl-2-hydroxypheny Ethanone |
| CAS | 58282-50-1 |
| Fórmula molecular | C12H14O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-[5-[2-(Acetyloxy)ethyl]-2-hydroxyphenyl]-ethanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14O4/c1-8(13)11-7-10(3-4-12(11)15)5-6-16-9(2)14/h3-4,7,15H,5-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)OCCc1ccc(O)c(c1)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de 2-(3-acetil-4-hidroxifenil)etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 222.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.0892 |