Learn More
5-acetiloxolan-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Acetyloxolan-2-one |
| CAS | 29393-32-6 |
| Fórmula molecular | C6H8O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8O3/c1-4(7)5-2-3-6(8)9-5/h5H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)C1CCC(=O)O1 |
| Nombre IUPAC | 5-acetiloxolan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 128.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.0473 |