Learn More
5-Acetilindano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499396 2.5 g 2.50 g
11409406 10 g 10 g
11419406 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499396 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19102.88
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4228-10-8 | C11H12O | 160.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4228-10-8
Número MDL MFCD00021246
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Acetylindane
Punto de ebullición 85°C to 87°C (0.05 mmHg)
Fórmula molecular C11H12O
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 5-acetylindane, 5-acetylindan, 1-2,3-dihydro-1h-inden-5-yl ethanone, 1-2,3-dihydro-1h-inden-5-yl ethan-1-one, ethanone,3-dihydro-1h-inden-5-yl, indan-5-ylethan-1-one, 1-indane-5-yl-ethanone, acmc-1arc8, 1-2,3-dihydro-1h-inden-6-yl ethanone, 1-2,3-dihydro-1h-inden-5-yl-ethanone
Clave InChI HCMWPTFPUCPKQM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=CC2=C(CCC2)C=C1
Nombre IUPAC 1-(2,3-Dihidro-1H-inden-5-il)etanona
Peso molecular (g/mol) 160.22
PubChem CID 233976
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.22
Porcentaje de pureza 97%