Learn More
5-acetilamino-6-formilamino-3-metiluracilo, TRC
Código de producto. 30136596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136596 25 mg 25 miligramos
17927104 10 mg 10 miligramos
17917964 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136596 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA16821025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85438-96-6
Fórmula molecular C8 H10 N4 O4
Peso molecular (g/mol) 226.19
Nombre IUPAC N-(6-formamido-3-metil-2,4-dioxo-1H-pirimidina-5-il)acetamida
SMILES CN1C(=O)NC(=C(NC(=O)C)C1=O)NC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Acetylamino-6-formylamino-3-methyluracil
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10N4O4/c1-4(14)10-5-6(9-3-13)11-8(16)12(2)7(5)15/h3H,1-2H3,(H,9,13)(H,10,14)(H,11,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.0702
Porcentaje de pureza >95%