Learn More
5-Acetil reína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-acetyl Rhein |
| CAS | 875535-35-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C17 H10 O7 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 2-Anthracenecarboxylic acid, 5-(acetyloxy)-9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-, 5-(Acetyloxy)-9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-2-anthracenecarboxylic acid, 5-Acetyl Rhein, 5-Acetoxy-4-hydroxy-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-carboxylic acid, Monoacetyl Rhein Isomer A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H10O7/c1-7(18)24-12-4-2-3-9-14(12)16(21)13-10(15(9)20)5-8(17(22)23)6-11(13)19/h2-6,19H,1H3,(H,22,23) |
| SMILES | CC(=O)Oc1cccc2C(=O)c3cc(cc(O)c3C(=O)c12)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-acetiloxi-4-hidroxi-9,10-dioxoantraceno-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 326.26 |
| Mostrar más |