Learn More
5-acetil-8-(fenilmetoxi)-2-quinolinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Acetyl-8-(phenylmethoxy)-2-quinolinone |
| CAS | 93609-84-8 |
| Fórmula molecular | C18H15NO3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 5-Acetyl-8-(benzyloxy)carbostyril, 5-Acetyl-8-benzyloxy-1H-quinolin-2-one, 5-Acetyl-8-benzyloxy-2(1H)-quinolinone, 8-(Benzyloxy)-5-(1-oxoethyl)-1H-quinolin-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H15NO3/c1-12(20)14-7-9-16(18-15(14)8-10-17(21)19-18)22-11-13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,11H2,1H3,(H,19,21) |
| SMILES | CC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)c3NC(=O)C=Cc13 |
| Nombre IUPAC | 5-acetil-8-fenilmetoxi-1H-quinolin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 293.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 293.1052 |