Learn More
5-acetil-6-hidroxi-1,3-dimetil-1,2,3,4-tetrahidropirimidina-2,4-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-acetyl-6-hydroxy-1,3-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione |
| CAS | 58713-03-4 |
| Fórmula molecular | C8H10N2O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Barbituric acid, 5-acetyl-1,3-dimethyl- (6CI), 5-Acetyl-1,3-dimethyl-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione, 5-Acetyl-1,3-dimethylbarbituric acid, NSC 120722 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10N2O4/c1-4(11)5-6(12)9(2)8(14)10(3)7(5)13/h5H,1-3H3 |
| SMILES | CN1C(=O)C(C(=O)C)C(=O)N(C)C1=O |
| Nombre IUPAC | 5-acetil-1,3-dimetil-1,3-diazinano-2,4,6-triona |
| Peso molecular (g/mol) | 198.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.0641 |