Learn More
Éster etílico del ácido 5-acetil-2H-pirazol-3-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Acetyl-2H-pyrazole-3-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 37622-89-2 |
| Fórmula molecular | C8H10N2O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10N2O3/c1-3-13-8(12)7-4-6(5(2)11)9-10-7/h4H,3H2,1-2H3,(H,9,10) |
| SMILES | CCOC(=O)c1cc(n[nH]1)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | 3-acetil-1H-pirazol-5-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 182.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.0691 |