Learn More
5-Acetyl-2-thiopheneboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10755252 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10755252 25 g Glass bottle 25 g
10745252 5 g Glass bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10755252 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 387510250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 206551-43-1
Número MDL MFCD01075681
Clave InChI DCNMATSPQKWETQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-acetylthiophene-2-boronic acid, 5-acetyl-2-thiopheneboronic acid, 5-acetyl-2-thienylboronic acid, 5-acetylthiophen-2-yl boronic acid, 5-acetyl-2-thienyl boronic acid, 5-acetylthiophen-2-boronic acid, boronic acid, 5-acetyl-2-thienyl, 2-acetylthien-5-yl boronic acid, 5-acetylthien-2-yl boronic acid, 1-5-dihydroxyboranyl thiophen-2-yl ethan-1-one
PubChem CID 4143377
Nombre IUPAC ácido (5-acetiltiofen-2-il)borónico
SMILES B(C1=CC=C(S1)C(=O)C)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Acetyl-2-thiopheneboronic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C6H7BO3S
Cantidad 25 g
Peso molecular (g/mol) 169.989
Formula Weight (peso de la fórmula) 170
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Crystalline Powder