Learn More
Éster etílico del ácido 5-acetil-2-propil-1H-imidazol-4-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Acetyl-2-propyl-1H-Imidazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 144690-07-3 |
| Fórmula molecular | C11 H16 N2 O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Olmesartan Medoxomil Impurity 6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16N2O3/c1-4-6-8-12-9(7(3)14)10(13-8)11(15)16-5-2/h4-6H2,1-3H3,(H,12,13) |
| SMILES | CCCc1nc(C(=O)OCC)c([nH]1)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | 5-acetil-2-propil-1H-imidazol-4-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 224.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.1161 |