Learn More
5-acetil-2-(fenilmetoxi)benzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Acetyl-2-(phenylmethoxy)benzamide |
| CAS | 75637-30-8 |
| Fórmula molecular | C16H15NO3 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H15NO3/c1-11(18)13-7-8-15(14(9-13)16(17)19)20-10-12-5-3-2-4-6-12/h2-9H,10H2,1H3,(H2,17,19) |
| SMILES | CC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(c1)C(=O)N |
| Nombre IUPAC | 5-acetil-2-fenilmetoxibenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 269.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 269.1052 |