Learn More
5-acetil-2-norborneno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Acetyl-2-norbornene |
| CAS | 5063-03-6 |
| Fórmula molecular | C9H12O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Ketone Methyl 5-norbornen-2-yl, 1-(Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)ethanone, 2-Acetyl-5-norbornene, 2-Acetylbicyclo[2.2.1]hept-5-ene, 5-Acetylnorbornene, 6-Acetylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene, Methyl 5-norbornen-2-yl ketone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12O/c1-6(10)9-5-7-2-3-8(9)4-7/h2-3,7-9H,4-5H2,1H3/t7-,8+,9?/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)C1C[C@@H]2C[C@H]1C=C2 |
| Nombre IUPAC | 1-[(1S,4S)-5-biciclo[2.2.1]hept-2-enil]etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 136.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.0888 |