Learn More
5-Acetil-2-hidroxibenzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10535754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10535754 50 g 50 g
10062114 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10535754 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01472EE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Chemical Identifiers
CAS 40187-51-7
Fórmula molecular C9H9NO3
Peso molecular (g/mol) 179.175
Clave InChI LWAQTCWTCCNHJR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-acetylsalicylamide, benzamide, 5-acetyl-2-hydroxy, 5-acetyl-2-hydroxy-benzamide, 5-acetyl salicylamide, acmc-1alb7, dsstox_cid_31525, dsstox_rid_97410, dsstox_gsid_57736, 4-10-00-03635 beilstein handbook reference
PubChem CID 198212
Nombre IUPAC 5-acetil-2-hidroxibenzamida
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)C(=O)N
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-Acetyl-2-hydroxybenzamide
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.17