Learn More
5-acetil-2-aminobenzonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Acetyl-2-aminobenzonitrile |
| CAS | 33720-71-7 |
| Fórmula molecular | C9H8N2O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4'-Amino-3'-cyanoacetophenone, 5-Acetyl-2-amino-benzonitrile, 5-Acetyl-anthranilonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8N2O/c1-6(12)7-2-3-9(11)8(4-7)5-10/h2-4H,11H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1ccc(N)c(c1)C#N |
| Nombre IUPAC | 5-acetil-2-aminobenzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 160.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.0637 |